910007
20-Azido-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosanoic acid
95%
Sinônimo(s):
Azido-PEG6-CH2CO2H, Azido-PEG6-acid, N3-PEG6-CH2COOH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
(Liquid or Semi-Solid or Paste or Solid)
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)