QBD10512
Azido-dPEG®8-acid
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupo funcional
azide
carboxylic acid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C19H37N3O10/c20-22-21-2-4-26-6-8-28-10-12-30-14-16-32-18-17-31-15-13-29-11-9-27-7-5-25-3-1-19(23)24/h1-18H2,(H,23,24)
chave InChI
URUGOEBULOZLBF-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)