QBD10513
Azido-dPEG®12-acid
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, alpha-(2-azidoethyl)-omega-(2-carboxyethoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C27H53N3O14/c28-30-29-2-4-34-6-8-36-10-12-38-14-16-40-18-20-42-22-24-44-26-25-43-23-21-41-19-17-39-15-13-37-11-9-35-7-5-33-3-1-27(31)32/h1-26H2,(H,31,32)
chave InChI
DYFODOGACDHUBQ-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)