Documentos Principais
QBD11217
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®3-azide
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19BrN4O4
Peso molecular:
339.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupo funcional
azide
bromo
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
chave InChI
BIPRHBHFKQEZTR-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Bromoacetamido-dPEG®₃-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry of the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11217-100MG
QBD11217-1000MG