902527
Amino-PEG5-t-butyl ester
≥95%
Sinônimo(s):
tert-Butyl-1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, H2N-PEG5-CH2CH2COOtBu
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H35NO7
Número CAS:
Peso molecular:
365.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n/D 1.4534
densidade
1.4690 g/mL
grupo funcional
amine
ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
Aplicação
This heterobifunctional, PEGylated crosslinker features an amino group at one end and t-butyl-protected carboxyl group at the other, which can be deprotected with acidic conditions. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Amino-PEG5-t-butyl ester can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)