902578
Hydroxy-PEG6-t-butyl ester
≥95%
Sinônimo(s):
tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, HO-PEG6-CO-OtBu
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n/D 1.454
densidade
1.068
grupo funcional
ester
hydroxyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C19H38O9/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h20H,4-17H2,1-3H3
chave InChI
VGGDPFAYSOSIOK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Maleimide-oligo(ethylene glycol) Derivatives of Camptothecin as Albumin-Binding Prodrugs: Synthesis and Antitumor Efficacy
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)