902586
Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Sinônimo(s):
tert-Butyl-1-hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, HO-PEG4-CO-OtBu
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n/D 1.4492
densidade
1.04746 g/mL
grupo funcional
ester
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H30O7/c1-15(2,3)22-14(17)4-6-18-8-10-20-12-13-21-11-9-19-7-5-16/h16H,4-13H2,1-3H3
chave InChI
FJRDXEGYAVAMLB-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3