Key Documents
901275
Sigma-Aldrich
Sodium ethyl sulfate
≥98%
Sinônimo(s):
Sodium sulfovinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
148.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder or crystals
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
RRLOOYQHUHGIRJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Building block for chemical synthesis. Sodium ethyl sulfate may also be used in the preparation of sodium ethane sulfonate by heating it in concentrated sodium sulfite aqueous solution. This product was previously listed as CDS000593.
Sodium ethyl sulfate can be converted to nitroethane.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis of nitroalkanes.
Aitken R A and Aitken K M
Sci. Synth., 41, 9-258 (2010)