16614
Cyanuric acid
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>360 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
chave InChI
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Milk and milk products using gas chromatography with tandem mass spectrometric (GC-MS/MS) detection.
- Human urine samples and infant formula using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)