Key Documents
CRM42279
Supelco
Cyanuric Acid
Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Cyanuric acid
About This Item
Fórmula linear:
C3N3(OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
129.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
família API
cyanuric acid
forma
powder
embalagem
pkg of 250 mg
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
chave InChI
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)