PHR1274
Melamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1379183
família API
melamine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
chave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Melamine is a nitrogen-rich chemical employed in the production of plastics, resins, laminates, adhesives as well as flame retardants. It may also be utilized as a fertilizer. It is one of the metabolites of cyromazine, which is approved for use as an insecticide on a wide range of vegetable crops.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Urinary tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Melamine; 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride