1379183
USP
Melamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
melamine
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
chave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Urinary tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)