Documentos Principais
707228
Sigma-Aldrich
Melamine-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3H6N6
Número CAS:
Peso molecular:
129.10
Beilstein:
11316300
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Urinary tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)