Documentos
32666
Supelco
Melamine-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3H6N6
Número CAS:
Peso molecular:
129.10
Beilstein:
11316300
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
>300 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
Aplicação
Melamine-13C3 may be used as an analytical standard for the determination of melamine in milk powder samples by liquid chromatography-electrospray ionization-isotope dilution mass spectrometry (LC-ESI-IDMS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Urinary tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
The effects of isotope-labeled analogs on the LC-IDMS measurement by comparison of ESI responses and matrix effect of melamine, 13C3-melamine, 13C3 + 15N3-melamine, and 15N3-melamine.
Li XQ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(12), 3233-3243 (2017)