Documentos Principais
32679
Supelco
Cyanuric acid-13C3
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol-13C3, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3H3N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
132.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>360 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)