Documentos Principais
687820
Sigma-Aldrich
Cyanuric acid-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol-13C3, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3H3N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
132.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>360 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)