Key Documents
708984
Sigma-Aldrich
Ammelide-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3H4N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
131.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
320-330 °C (Sublimes)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N[13C]1=N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
YSKUZVBSHIWEFK-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)