Documentos
JKP12003
Sigma-Aldrich
mPEG12-OH
OH, methoxy PEG12 hydoxyl, monodisperse
Sinônimo(s):
Methoxy-PEG12-Hydroxyl, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)12H
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
product name
mPEG12-OH,
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cadeia de caracteres SMILES
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3