C8032
α-Casein Dephosphorylated from bovine milk
lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Ensaio
≥70% (biuret)
forma
lyophilized powder
técnica(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
chave InChI
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
bovine ... MACAS(100532647) , MACASP(105753520)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3