219215
Leucocrystal Violet
Sinônimo(s):
4,4′,4′′-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline), Leuco Crystal Violet
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
175-177 °C (lit.)
λmax
260 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥700 at 257-263 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C25H31N3/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6/h7-18,25H,1-6H3
chave InChI
OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?