Documentos Principais
8.20358
Sigma-Aldrich
Cyanuric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid
About This Item
Fórmula linear:
C3N3(OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
129.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-618-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.0001 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
7700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.0 (20 °C in H2O, saturated solution)
pf
320-330 °C (decomposition)
solubilidade
2 g/L
densidade
2.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
550 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=O)=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
chave InChI
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1