30326
EMPIGEN® BB detergent
~30% active substance
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-N-dodecylglycine betaine, N-(Alkyl C10-C16)-N,N-dimethylglycine betaine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
solid content, 35.0-45.0 % (w/v)
concentração
~30% active substance
CMC
1.6-2.1 mM (20-25°C)
densidade
1.030-1.060 g/mL at 20 °C
Absorção UV
λ: 417 nm Amax: ≤0.055
λ: 441 nm Amax: ≤0.037
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
chave InChI
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Empigen BB is a useful detergent that has been used in the solubilization of membrane proteins and biochemical analysis of keratins. It not only helps to solubilize bigger amounts of protein but it also maintains antibody reactivity. It has been also used in the purification of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) in Escherichia coli during research in Parkinson′s disease. The use of Empigen in the preparation of viral antigens is being increasing due to its effectivity in giving greater antibody responses.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)