693021
Zwittergent® 3-10 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Sinônimo(s):
n-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
número de agregação
41
cor
white
CMC
25 - 40 mM
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
chave InChI
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3