Documentos Principais
8.14363
Sigma-Aldrich
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
287-089-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
>250 °C (Dust)
pH
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
73 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
250 g/L
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C