292796
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride dihydrate
98%
Sinônimo(s):
N,N-dimethyl-N-tetradecyl-benzenemethanaminium chloride dihydrate
Ensaio
98%
pf
63-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[H]O[H].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
chave InChI
YLPZVNXGKBIJBW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- The synthesis of triazine containing fluoropolymer with linear dielectric properties.
- The preparation of mixed micelle with tetradecyltrimethylammonium (TTAB) and tetradecyltriphenylphosphonium bromides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?