40225
Dimethylditetradecylammonium bromide
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
Ditetradecyldimethylammonium bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (NT)
pf
167-169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H64N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(3,4)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-30H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
IRMGVPILCPGYNQ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- To coat the capillary column used in the capillary electrophoresis of protein-dye complexes.
- To prepare Fe-porphyrin based pH-sensitive liposomes, applicable in drug delivery.
- In the preparation of ionic polymer complex bulk material, which is optically active.
- As a component of the tyrosinase-based biosensor, applicable in the detection of phenol molecules.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?