Documentos
LSWP01300
Millipore
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 5,0 μm
Mitex, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana Mitex
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Agency
in accordance with NIOSH 5517
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Mitex
Parâmetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
170 μm
matriz
Mitex
tamanho de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
ponto de bolha
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana de PTFE Mitex não é afetada por quase todos os líquidos, inclusive solventes orgânicos, ácidos e bases concentrados, propulsores e líquidos criogênicos. A membrana Mitex não tem suporte; contudo, ela é fácil de manusear, combinando a praticidade de uma membrana com suporte e a versatilidade de uma membrana de PTFE pura. A membrana Mitex é hidrofóbica.
Recursos & Benefícios:
•ampla compatibilidade química
•Inerte biológica e quimicamente
•Estável em temperaturas acima de 260 °C (500 °F) e abaixo de -100 °C (-148 °F)
Aplicações:
ácidos, bases e líquidos criogênicos clarificantes; propulsores clarificantes; análise de líquidos hidráulicos; isolamento de RNA
Código do filtro: LSWP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Clarificação de ácidos, bases e fluidos criogênicos
  • Clarificação de propulsores
  • Isolamento de RNA
  • Monitoramento de ar
Informações legais
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany