Documentos Principais
LSWP02500
Millipore
Filtro de membrana Mitex
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Agency
in accordance with NIOSH 2011
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Mitex
Parâmetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
170 μm
cor
white
Matriz
Mitex
tamanho de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
ponto de bolha
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana de PTFE Mitex não é afetada por quase todos os líquidos, inclusive solventes orgânicos, ácidos e bases concentrados, propulsores e líquidos criogênicos. A membrana Mitex não tem suporte; contudo, ela é fácil de manusear, combinando a praticidade de uma membrana com suporte e a versatilidade de uma membrana de PTFE pura. A membrana Mitex é hidrofóbica.
Recursos & Benefícios:
•ampla compatibilidade química
•Inerte biológica e quimicamente
•Estável em temperaturas acima de 260 °C (500 °F) e abaixo de -100 °C (-148 °F)
Aplicações:
ácidos, bases e líquidos criogênicos clarificantes; propulsores clarificantes; análise de líquidos hidráulicos; isolamento de RNA
Código do filtro: LSWP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Clarificação de ácidos, bases e fluidos criogênicos
  • Clarificação de propulsores
  • Isolamento de RNA
  • Monitoramento de ar
Informações legais
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Ellen A F Van Gestel et al.
Toxicology letters, 328, 45-51 (2020-04-21)
Surgical smoke produced by electrosurgery contains various chemical substances such as volatile organic compounds (VOCs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The aim of this study is to investigate airborne concentrations of VOCs and PAHs during electrosurgery in an operating room