Documentos Principais
JCWP02500
Millipore
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 10,0 μm
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana Omnipore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Omnipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
85 μm
tamanho de poro
10.0 μm pore size
80 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana omnipore compreende uma membrana hidrofílica de politetrafluoretileno (PTFE). É aplicável para uso na clarificação de ácidos e na filtração de soluções aquosas e alcalinas.
Aplicação
  • Filtração de soluções aquosas
  • Clarificação de soluções ácidas e alcalinas
  • Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análise de microplásticos
Características e benefícios
  • Compatível com solventes, soluções alcalinas e ácidos.
  • Quimicamente e biologicamente inerte. A alta porosidade permite altas taxas de fluxo.
Informações legais
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13