Documentos Principais
HPWP09050
Millipore
Filtro de membrana de PES, tamanho de poro de 0,45 μm
Millipore Express®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana Millipore Express PLUS
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Millipore
Parâmetros
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
130-155 μm
Impurezas
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
tamanho de poro
0.45 μm pore size
ponto de bolha
≥690 mbar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Millipore Express PLUS propicia filtração ultrarrápida de meios de cultura de tecidos, aditivos, tampões e outras soluções aquosas. Essa membrana de alto rendimento e baixo grau de ligações a proteínas também é usada em muitos dos nossos dispositivos de filtração estéril prontos para uso.
Características e benefícios:
•Filtração ultrarrápida e alto rendimento diminuem o tempo de processamento
•Pode ser esterilizada por autoclavagem, óxido de etileno ou radiação gama para aplicações de filtração estéril
Aplicações:
Filtração estéril, filtração de tampão, filtração de meio de cultura de tecidos
Código do filtro: HPWP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Filtração de tampões
  • Filtração de meios de cultura de tecidos
  • Filtração de amostras para testes analíticos de PFAS (LC-MS)
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany