Documentos Principais
FALP15500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 15.5 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Fluoropore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
diâmetro do filtro
15.5 mm
espessura
≥100 μm
extraíveis gravimétricos
≤0.5%
tamanho de poro
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
ponto de bolha
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
1.0 µm pore size, hydrophobic PTFE,15.5 mm membrane
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13