Documentos Principais
FGLP02500
Millipore
Filtro de membrana Fluoropore
greener alternative
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
85 % porosity
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: FGLP
Nossa membrana Fluoropore® é uma membrana hidrofóbica de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) ligada a um suporte de polietileno de alta densidade para melhorar as características de manuseio do filtro para aplicações normais. As membranas Fluoropore oferecem ampla compatibilidade química, altas taxas de vazão e consistência. (Observe que os itens do catálogo com "FHUP" não são laminados, ou seja, são produzidos sem suporte).
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão
- Variedades hidrofóbicas e hidrofílicas de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e baseadas em compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento de ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e solução alcalina
Tipo de filtro: Filtro de tela
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Clarificação de ácidos, bases e solventes
  • Filtração ou ventilação de gases
  • Espectroscopia UV
  • Monitoramento de partículas
  • Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análise de microplásticos
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove efetivamente contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3