06941
(N,N-Dimethylmyristylammonio)acetate
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(N,N-Dimethyltetradecylammonio)acetate, N,N-Dimethyl-N-myristylaminoacetic acid betaine, N,N-Dimethyl-N-tetradecylbetaine, N,N-Dimethyl-N-tetradecylglycine, Myristyl betaine, Myristyldimethylbetaine
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
peso molecular
299.49 g/mol
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
5.0-8.0
solubilidade
H2O: 1%, clear, colorless
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(2,3)17-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
chave InChI
KKMIHKCGXQMFEU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3