438227
Hydroxylamine solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
HDA
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
9 mmHg ( 40 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
50 wt. % in H2O
p.e.
>100 °C
pf
8 °C (46 °F)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.078 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
chave InChI
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Prodrug for cardiovascular agent Nω-hydroxy-L-arginine (NOHA, nitric oxide precursor)
- Hydroxyaminoguanidines as anti-cancer agents
- Nonsteroidal 2,3-dihydroquinoline glucocorticoid receptor agonists with reduced phosphoenolpyruvate caboxykinase (PEPCK) transactivation
- Carboxamide derivatives of ofloxacin with improved antimicrobial properties
- Analogues of coumarin based TNF-α converting enzyme (TACE) inhibitors
- HIV integrase inhibitors
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Blood, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
438227-1L | 4065265906920 |
438227-50ML | 4061832133157 |
438227-250ML | 4061832133102 |