71443
Sodium decyl sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Decyl sulfate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
flakes
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?