O4003
Sodium octyl sulfate
≥95%
Sinônimo(s):
Octyl sodium sulfate, SOS, Sodium capryl sulfate, Octyl sulfate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
peso molecular
232.27 g/mol
pf
195 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?