D100706
Diethyl sulfate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl sulfate, Sulfuric acid diethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
2 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
p.e.
208 °C (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOS(=O)(=O)OCC
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Biologically active compounds such as bispyrazole, pyrazolopyrimidine and pyridine containing antipyrinyl moieties.
- N-substituted-2-styryl-4(3H)-quinazolinones.
- Ionic liquids with pyrrolidinium, piperidinium and morpholinium cations, having potential applications as electrolytes.
It can also be used as an alkylating agent to synthesize 1-alkyl/aralkyl-2-(1-arylsufonylalkyl)benzimidazoles and an ionic liquid ethylmethylimidazole ethylsulfate ([EMIM][EtSO4].
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D100706-10L | |
D100706-4KG | 4061838134219 |
D100706-500ML | |
D100706-5L | |
D100706-100G | 4061833558263 |
D100706-1KG | 4061833558270 |
D100706-2.5L | 4061838233981 |
D100706-25ML | 4061838233998 |
D100706-2KG | 4061833558287 |
D100706-5G | |
D100706-5KG |