Documentos Principais
803071
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethyl sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
Número MDL:
Número do índice EC:
201-058-1
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
pressão de vapor:
0.35 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
0.35 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
450 °C
potência
106.4 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
3.6-23.2 % (v/v)
p.e.
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
-31.8 °C
temperatura de transição
flash point 83 °C
solubilidade
28 g/L (Hydrolysis)
densidade
1.33 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
chave InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Dimethyl sulfate for synthesis. CAS 77-78-1, chemical formula (CH₃O)₂SO₂.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 99,0 Area %Density (d 20 °C/ 4 °C)1,325 - 1,327Identity (IR)conforms
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup