71220
Sodium 2-ethylhexyl sulfate
~50% in H2O
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl sulfate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Formulário
liquid
peso molecular
232.27 g/mol
concentração
4.95% (Na, ICP)
~50% in H2O
técnica(s)
protein quantification: suitable
densidade
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCC(CC)COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- In suspension polymerization.
- In the analysis of phenolic compounds through microchip-CE with pulsed amperometric detection.
- As charge balancing anions in the synthesis of organo-layered double hydroxides (organo-LDHs).
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?