Documentos Principais
1.13861
Sigma-Aldrich
Dihexyl sodium sulfosuccinate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dihexyl sodium sulfosuccinate, 2-Sulfosuccinic acid di-N-hexyl ester sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H29NaO7S
Número CAS:
Peso molecular:
388.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
221-109-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
230 °C (decomposes)
solubilidade
364 g/L
densidade volumétrica
180 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C(C(OCCCCCC)=O)CC(OCCCCCC)=O)(O[Na])=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
chave InChI
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (two-phase titration, cal. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 5 - 7
Water (according to Karl Fischer): 4 - 5
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3