Documentos Principais
719269
Sigma-Aldrich
Sodium bis(2-ethylhexyl)sulfo(succinate-13C4)
99 atom % 13C, 96% (CP)
Sinônimo(s):
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate-13C4 sodium salt, Docusate-13C4 sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C16H37NaO7S
Peso molecular:
448.53
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
96% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)CO[13C](=O)[13CH2][13CH]([13C](=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i13+1,18+1,19+1,20+1;
chave InChI
APSBXTVYXVQYAB-AZUKWMEISA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)