850090P
Avanti
Soy Lyso PI
Avanti Research™ - A Croda Brand 850090P, powder
Sinônimo(s):
L-α-lysophosphatidylinositol (Soy) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (850090P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (850090P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850090P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C25H49O12P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)35-16-18(26)17-36-38(33,34)37-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32;/h18,20-26,28-32H,2-17H2,1H3,(H,33,34);/q;+1/p-1/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25-;/m1./s1
chave InChI
CPTWBHNULFRGAT-OGIGPNSJSA-M
Aplicação
- in giant unilamellar vesicles (GUVs), to measure the effect of LysoPI on membrane bending rigidity
- as an exogenous lysophospholipid to study its effect on clathrin-dependent endocytosis
- as a substrate to measurement the glycerophosphodiester phosphodiesterases (GP-PDE) and lysophospholipase D activities of the two recombinant mouse GDE4 and GDE7 proteins
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850090P-10MG | 4061835352289 |
850090P-5MG | 4061835352296 |