850091P
Avanti
Liver Lyso PI
Avanti Research™ - A Croda Brand 850091P, powder
Sinônimo(s):
L-α-lysophosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (850091P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (850091P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850091P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]