850102P
Avanti
16:0 Lyso PI
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); PI(16:0/0:0; 110717
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850102P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850102P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850102P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
chave InChI
RGTDHPZXKVTZBW-OGIGPNSJSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)