850103P
Avanti
17:1 Lyso PI
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
PI(17:1(10Z)/0:0); 110718
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850103P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850103P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850103P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C26H49O12P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(28)36-17-19(27)18-37-39(34,35)38-26-24(32)22(30)21(29)23(31)25(26)33;/h7-8,19,21-27,29-33H,2-6,9-18H2,1H3,(H,34,35);1H3/b8-7-;/t19-,21-,22-,23+,24-,25-,26-;/m1./s1
chave InChI
VFLBJIAFDLNWCY-SNLSZFGJSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)