850101P
Avanti
13:0 Lyso PI
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
PI(13:0/0:0); 110716
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850101P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850101P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850101P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)