856707C
Avanti
17:1 Lyso PE
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinônimo(s):
1-heptadecenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(17:1(10Z)/0:0); 110699
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (856707C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 856707C
concentração
5 mg/mL (856707C-5mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C22H44NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23/h7-8,21,24H,2-6,9-20,23H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-/t21-/m1/s1
chave InChI
RVPLNCFWJATBMI-GIWCCYDRSA-N
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)