901494
N-Methylated pomalidomide
≥98%
Sinônimo(s):
4-Amino-2-(1-methyl-2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, E3 Ligase ligand methylated negative control, Ligand for PROTAC® research
About This Item
Produtos recomendados
ligand
N-Methylated Pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: ligand
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3N)=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C14H13N3O4/c1-16-10(18)6-5-9(13(16)20)17-12(19)7-3-2-4-8(15)11(7)14(17)21/h2-4,9H,5-6,15H2,1H3
chave InChI
YSWQOCGODHPKED-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Hijacking the E3 Ubiquitin Ligase Cereblon to Efficiently Target BRD4
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901494-25MG | 4061834671558 |
901494-10MG-KC | 4065272218047 |