920703
((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)methyl)proline
Sinônimo(s):
Rigid linker for PROTAC® development
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(OC(N1CCC(CC1)CN2CCCC2C(O)=O)=O)C
Categorias relacionadas
Aplicação
((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)methyl)proline is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920533
920649
920665
920673
Similar linkers in this series:
920533
920649
920665
920673
Outras notas
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)