920541
tert-Butyl 1-oxa-4,9-diazaspiro[5.6]dodecane-9-carboxylate
Sinônimo(s):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(OC(N1CCCC2(CC1)CNCCO2)=O)C
InChI
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-8-4-5-14(6-9-16)11-15-7-10-18-14/h15H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
NOJWQZFPWYJJKE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Similar to CH4979588668
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
920541-50MG | 4065266025729 |